Principaux documents
PH008093
5-[(2,6-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.258
Numéro MDL:
Autres remarques