Principaux documents
PH008023
ethyl (2Z)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-2-butenoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.281
Numéro MDL:
Autres remarques