Principaux documents
PH007864
ethyl 3-[acetyl(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.278
Numéro MDL:
Autres remarques