Principaux documents
PH007723
7-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-pyrido[1,2-a][1,3,5]triazin-4-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.228
Numéro MDL:
Autres remarques