Principaux documents
PH007626
(4-phenyl-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl)acetonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.27
Numéro MDL:
Autres remarques