Principaux documents
PH007567
1-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.29
Numéro MDL:
Autres remarques