Principaux documents
PH007373
1-methyl-1,3,4,5,6,10b-hexahydrobenzo[h]quinolin-4a(2H)-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.314
Numéro MDL:
Autres remarques