Principaux documents
PH007292
N-(3-amino-1,4-dioxo-1,4-dihydro-2-naphthalenyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.225
Numéro MDL:
Autres remarques