Principaux documents
PH007143
2-[2-(2-thiocyanatoethoxy)ethoxy]ethyl thiocyanate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H12N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.325
Numéro MDL:
Autres remarques