Principaux documents
PH007097
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-phenyl-3-pyrrolidinyl propionate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
CN1CC(OC(CC)=O)(CC1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-3-13(16)17-14(9-10-15(2)11-14)12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3