Principaux documents
PH007006
3,5-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.215
Numéro MDL:
Autres remarques