Principaux documents
PH006992
ethyl (2Z)-2-(hydroxyimino)-3-oxo-3-(2-pyridinyl)propanoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.202
Numéro MDL:
Autres remarques