Principaux documents
PH006964
(2E)-3-(2-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-propenamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.677
Numéro MDL:
Autres remarques