PH006938
Ethyl 9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O3
Numéro CAS:
Chaîne SMILES
O=C1N(C=CC=C2C)C2=NC=C1C(OCC)=O
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-3-17-12(16)9-7-13-10-8(2)5-4-6-14(10)11(9)15/h4-7H,3H2,1-2H3