PH006830
S-(Hydroxymethyl) benzenecarbothioate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8O2S
Numéro CAS:
Chaîne SMILES
O=C(SCO)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-6-11-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2