Principaux documents
PH006812
ethyl 2-amino-6-benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.425
Numéro MDL:
Autres remarques