Principaux documents
PH006752
Sigma-Aldrich
5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-chromen-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10O5
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=CC(OC2=O)=C1C=C2C3=CC=C(O)C=C3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-12-13(18)5-10(17)6-14(12)20-15(11)19/h1-7,16-18H