Documents
PH006562
N-(methylsulfonyl)-N-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.307
Numéro MDL:
Autres remarques