Principaux documents
PH006436
1-methyl-4-(2,3,5,6-tetramethylbenzoyl)piperazine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H24N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.382
Numéro MDL:
Autres remarques