Principaux documents
PH006402
Sigma-Aldrich
N-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-4-nitrobenzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H7ClN4O3
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=C(NC(C=C1)=NN=C1Cl)C(C=C2)=CC=C2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7ClN4O3/c12-9-5-6-10(15-14-9)13-11(17)7-1-3-8(4-2-7)16(18)19/h1-6H,(H,13,15,17)