Principaux documents
PH006363
6-chloro-4-phenyl-2H-1,2,3-benzothiadiazine 1,1-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.746
Numéro MDL:
Autres remarques