Principaux documents
PH006317
3-[hydroxy(diphenyl)methyl]-1-methyl-2-pyrrolidinone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.358
Numéro MDL:
Autres remarques