Principaux documents
PH006314
N'(1),N'(2)-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]ethanedihydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H18N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.256
Numéro MDL:
Autres remarques