Documents
PH006102
ethyl (2E)-2-[(2,4-dichlorophenyl)hydrazono]propanoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.136
Numéro MDL:
Autres remarques