Principaux documents
PH006039
Sigma-Aldrich
(5-Nitro-1-benzofuran-2-yl)(phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9NO4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC(C=C3[N+]([O-])=O)=C(C=C3)O2