Key Documents
PH005987
2-({2-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]ethyl}amino)ethanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.745
Numéro MDL:
Autres remarques