Principaux documents
PH005963
(2Z)-3-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-2-pentenenitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.342
Numéro MDL:
Autres remarques