Principaux documents
PH005952
Sigma-Aldrich
(2E)-4-(Decyloxy)-4-oxo-2-butenoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H24O4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
O=C(/C=C/C(O)=O)OCCCCCCCCCC