Key Documents
PH005867
5-[(4-bromophenoxy)methyl]-3-ethyl-1,3-oxazolidin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.154
Numéro MDL:
Autres remarques