Key Documents
PH005697
ethyl 8-ethoxy[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.29
Numéro MDL:
Autres remarques