PH005555
2,3-Dimethyl-8-phenyl-2,6-dihydropyrazolo[4,3-e][1,4]diazepin-5(4H)-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N4O
Numéro CAS:
Chaîne SMILES
CC1=C(N2)C(C(C3=CC=CC=C3)=NCC2=O)=NN1C
InChI
1S/C14H14N4O/c1-9-12-14(17-18(9)2)13(15-8-11(19)16-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,16,19)