Principaux documents
PH005176
Sigma-Aldrich
2-Cyano-N′-[(E)-(4-methoxyphenyl)methylidene]acetohydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11N3O2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
Chaîne SMILES 
COC1=CC=C(/C=N/NC(CC#N)=O)C=C1
InChI
1S/C11H11N3O2/c1-16-10-4-2-9(3-5-10)8-13-14-11(15)6-7-12/h2-5,8H,6H2,1H3,(H,14,15)/b13-8+