Principaux documents
PH005152
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7NO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
N#CC1=CC(C=C2OC)=C(C=C2)O1
InChI
1S/C10H7NO2/c1-12-8-2-3-10-7(4-8)5-9(6-11)13-10/h2-5H,1H3