Principaux documents
PH005150
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chloro-2-methoxynicotinate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8ClNO3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(OC)C1=C(OC)N=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-12-7-6(8(11)13-2)3-5(9)4-10-7/h3-4H,1-2H3