Principaux documents
PH005145
N-(2-pyridinyl)-1,2-benzisothiazol-3-amine 1,1-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.288
Numéro MDL:
Autres remarques