Key Documents
PH004961
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O5S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=S(OCC1OC2=CC=CC=C2OC1)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
InChI
1S/C16H16O5S/c1-12-6-8-14(9-7-12)22(17,18)20-11-13-10-19-15-4-2-3-5-16(15)21-13/h2-9,13H,10-11H2,1H3