Principaux documents
PH004959
Sigma-Aldrich
2-(Acetyloxy)-4-[bis(acetyloxy)methyl]phenyl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O8
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CC(OC(OC(C)=O)C(C=C1)=CC(OC(C)=O)=C1OC(C)=O)=O
InChI
1S/C15H16O8/c1-8(16)20-13-6-5-12(7-14(13)21-9(2)17)15(22-10(3)18)23-11(4)19/h5-7,15H,1-4H3