Principaux documents
PH004730
(2-(phenoxymethyl)-4,5-dihydrooxazole-4,4-diyl)dimethanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.258
Numéro MDL:
Autres remarques