Principaux documents
PH004609
(6alpha,16alpha)-9-bromo-6-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30BrFO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.405