Principaux documents
PH004500
Sigma-Aldrich
N-{[{(E)-[(4-Chloro-2-methylphenyl)imino]methyl}(methyl)amino]sulfanyl}-N-ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22ClN3O2S2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=S(C(C=C1)=CC=C1C)(N(SN(/C=N/C(C(C)=C2)=CC=C2Cl)C)CC)=O