Documents
PH004392
Sigma-Aldrich
17-Hydroxy-3-methoxypregna-3,5-dien-20-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H32O3
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
CC1(C2CC[C@](C(C)=O)1O)CCC(C2CC=C3C=C(OC)CC4)C34C