Principaux documents
PH004149
2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}phenyl 4-methylbenzenesulfonate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.506
Numéro MDL:
Autres remarques