Principaux documents
PH004079
N-[(benzoylamino)(2-pyridinyl)methyl]benzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.377
Numéro MDL:
Autres remarques