Principaux documents
PH003978
1,1-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-2-ethoxy-1-butanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H32N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.513
Numéro MDL:
Autres remarques