Principaux documents
PH003845
10a,12a-dimethyl-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydronaphtho[2,1-f]quinoline-2,8-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H27NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.433
Numéro MDL:
Autres remarques