Principaux documents
PH003831
4-[2-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)ethoxy]-4-oxobutanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.367
Numéro MDL:
Autres remarques