Principaux documents
PH003795
10,13-dimethyl-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolan]-11(2H)-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H36O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.563
Numéro MDL:
Autres remarques