Principaux documents
PH003789
Sigma-Aldrich
4-{[(E)-(4-Methoxyphenyl)methylidene]amino}-N-(4-{[(E)-(4-methoxyphenyl)methylidene]amino}phenyl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H25N3O4S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=S(C(C=C1)=CC=C1/N=C/C(C=C2)=CC=C2OC)(NC(C=C3)=CC=C3/N=C/C(C=C4)=CC=C4OC)=O