Principaux documents
PH003621
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methyl-5-nitro-3H-spiro[benzofuran-2,1′-cyclohex[2]ene]-3,4′-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClNO8
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C1C(C(OC)=CC2=O)(C(C)C2)OC(C(Cl)=C3OC)=C1C(OC)=C3[N+]([O-])=O