Principaux documents
PH003502
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dihydronaphtho[1,2-b]thiophene-3-carbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
NC1=C(C#N)C(CC2)=C(S1)C3=C2C=CC=C3